Imprimer
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC3773-1G PC3773-5G PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA 49.3 EUR
APOSPC3773-1G APOSPC3773-5G APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formule: C₇H₇F₃N₂·HCl
Poids moléculaire: 176.14 g/mol
Point d'ébullition: 62…64 °C/0.4mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862649
Numéro CAS: 387350-39-2