Imprimer
1-Fluoro-3-iodobenzène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoroiodobenzene
PC3770-100G PC3770-25G
APOSPC3770-100GEA 88.6 EUR
APOSPC3770-100G APOSPC3770-25G
1-Fluoro-3-iodobenzène 99%
1-Fluoro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₄FI
Poids moléculaire: 222 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C/19mmHg
Point de fusion: -42
Densité: 1.89 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001044
Numéro CAS: 1121-86-4