Imprimer
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3766-1G PC3766-5G PC3766-25G
APOSPC3766-1GEA 73 EUR
APOSPC3766-1G APOSPC3766-5G APOSPC3766-25G
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate 97%
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate
Formule: C₁₀H₂F₁₂MnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042513
Numéro CAS: 19648-86-3