Imprimer
1-Fluoro-2-iodobenzène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoroiodobenzene
PC3760-100G PC3760-500G PC3760-25G
APOSPC3760-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3760-100G APOSPC3760-500G APOSPC3760-25G
1-Fluoro-2-iodobenzène 99%
1-Fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₄FI
Poids moléculaire: 222 g/mol
Point d'ébullition: 188…189 °C
Point de fusion: –41…–40 °C
Densité: 1.903 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001031
Numéro CAS: 348-52-7
EINECS: 206-477-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS III