Imprimer
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC3759-1G PC3759-5G
APOSPC3759-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3759-1G APOSPC3759-5G
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Point de fusion: 265…268 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209673
Numéro CAS: 49713-51-1