Imprimer
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 36.4 EUR
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique 99%
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique
Formule: C₉H₆FNO₂
Poids moléculaire: 179.15 g/mol
Point de fusion: 254…259 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005612
Numéro CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5