Imprimer

5-Fluoroindole 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 5-Fluoro-1H-indole

PC3758-5G PC3758-1G
APOSPC3758-5GEA 30.6 EUR
APOSPC3758-5G APOSPC3758-1G
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
Point de fusion: 45…48 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005671
Numéro CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR