5'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Formule:
C₈H₇FO₂ Poids moléculaire: 154.14 g/mol Point d'ébullition: 65…66 °C/8mmHg Point de fusion: 56…58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011668 Numéro CAS: 394-32-1 EINECS: 206-893-5 |