Imprimer
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 296 EUR
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone 98%
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154.14 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C/2mmHg
Point de fusion: 32…35 °C
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143203
Numéro CAS: 1481-27-2