Imprimer
Chlorure de 2,5-difluorobenzènesulfonyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3754-100G PC3754-25G PC3754-5G
APOSPC3754-100GEA 78.3 EUR
APOSPC3754-100G APOSPC3754-25G APOSPC3754-5G
Chlorure de 2,5-difluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2,5-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Point d'ébullition: 221 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060682
Numéro CAS: 26120-86-5
UN: 3265
ADR: 8,II