5-Fluorocytosine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Flucytosine, 5-FC
Formule:
C₄H₄FN₃O Point de fusion: 298…300 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006035 Numéro CAS: 2022-85-7 EINECS: 217-968-7 |