Imprimer
Fluorocyclohexane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyclohexyl fluoride
PC3734-1G PC3734-250MG PC3734-5G
APOSPC3734-1GEA 0 EUR
APOSPC3734-1G APOSPC3734-250MG APOSPC3734-5G
Fluorocyclohexane 97%
Fluorocyclohexane
Formule: C₆H₁₁F
Point d'ébullition: 103…105 °C
Point de fusion: 13 °C
Densité: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021285
Numéro CAS: 372-46-3
EINECS: 206-754-9
UN: 1993
ADR: 3,II