Imprimer
Acide 4-fluorocinnamique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
PC3732-100G PC3732-250G PC3732-1KG PC3732-500G
APOSPC3732-100GEA 33.5 EUR
APOSPC3732-100G APOSPC3732-250G APOSPC3732-1KG APOSPC3732-500G
Acide 4-fluorocinnamique 99%
Acide 4-fluorocinnamique
Formule: C₉H₇FO₂
Poids moléculaire: 166.15 g/mol
Point de fusion: 208…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004395
Numéro CAS: 459-32-5
EINECS: 207-288-9