Imprimer
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), F-TEDA-BF4, 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
PC3728K-100G PC3728K-250G PC3728K-25G
APOSPC3728K-100GEA 102 EUR
APOSPC3728K-100G APOSPC3728K-250G APOSPC3728K-25G
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
Electrophilic fluorinating agent. Ask for technical literature(SelectfluorR - Registered trademark of Air Products).
Decomposes exothermally at >1000 C.
Formule: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142607
Numéro CAS: 140681-55-6
EINECS: 414-380-4
UN: 3088
ADR: 4.2,II