Imprimer
3-Fluoropyrocatéchol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
PC3728D-1G PC3728D-25G PC3728D-5G
APOSPC3728D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3728D-1G APOSPC3728D-25G APOSPC3728D-5G
3-Fluoropyrocatéchol 99%
3-Fluoropyrocatéchol
Formule: C₆H₅FO₂
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042582
Numéro CAS: 363-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II