Imprimer
1-Bromo-4-fluorobutane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3725-1G PC3725-25G PC3725-5G
APOSPC3725-1GEA 29 EUR
APOSPC3725-1G APOSPC3725-25G APOSPC3725-5G
1-Bromo-4-fluorobutane 97%
1-Bromo-4-fluorobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂F
Poids moléculaire: 155.01 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 1.444 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209551
Numéro CAS: 462-72-6
UN: 1993
ADR: 3 III