Imprimer
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3722-25G PC3722-5G
APOSPC3722-25GEA 395 EUR
APOSPC3722-25G APOSPC3722-5G
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide
Formule: C₉H₉F₃S
Point d'ébullition: 45…46 °C/20mmHg
Densité: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191786
Numéro CAS: 77745-03-0
UN: 1993
ADR: 3,II