Imprimer
Isothiocyanate de 3-fluorobenzyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3721M-1G PC3721M-5G PC3721M-250MG
APOSPC3721M-1GEA 63.8 EUR
APOSPC3721M-1G APOSPC3721M-5G APOSPC3721M-250MG
Isothiocyanate de 3-fluorobenzyle 97%
Isothiocyanate de 3-fluorobenzyle
Formule: C₈H₆FNS
Point d'ébullition: 138 °C/16mmHg
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060406
Numéro CAS: 63351-94-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III