Imprimer
Ethyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3721-10G PC3721-5G PC3721-1G PC3721-250MG
APOSPC3721-10GEA 0 EUR
APOSPC3721-10G APOSPC3721-5G APOSPC3721-1G APOSPC3721-250MG
Ethyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate 95+%
Ethyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688283
Numéro CAS: 380355-65-7