Imprimer
α-Chloro-m-fluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Chloro-3-fluorotoluène
PC3710-100G PC3710-1KG PC3710-500G
APOSPC3710-100GEA 74.1 EUR
APOSPC3710-100G APOSPC3710-1KG APOSPC3710-500G
α-Chloro-m-fluorotoluène 97%
α-Chloro-m-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
Poids moléculaire: 144.58 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C/29mmHg
Densité: 1.213 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000904
Numéro CAS: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8+3 II