5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 5-(trifluoromethyl)picolinate, Methyl 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formule:
C₈H₆F₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08741523 Numéro CAS: 124236-37-9 |