Imprimer

α-Chloro-o-fluorotoluène 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

PC3700-100G PC3700-10G PC3700-500G
APOSPC3700-100GEA 0 EUR
APOSPC3700-100G APOSPC3700-10G APOSPC3700-500G
α-Chloro-o-fluorotoluène 98%
α-Chloro-o-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
Point d'ébullition: 175 °C
Densité: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000892
Numéro CAS: 345-35-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR