Imprimer
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3697-1G PC3697-5G
APOSPC3697-1GEA 63.8 EUR
APOSPC3697-1G APOSPC3697-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄F₃NO₂S
Point de fusion: 109…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940428
Numéro CAS: 502642-77-5