Imprimer
α-Bromo-p-fluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-4-fluorotoluène
PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 48 EUR
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Bromo-p-fluorotoluène 98%
α-Bromo-p-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Poids moléculaire: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/15mmHg
Densité: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000359
Numéro CAS: 459-46-1
UN: 3265
ADR: 8 II