Imprimer
Alcool 4-fluoro-3-méthoxybenzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC3692-1G PC3692-5G PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3692-1G APOSPC3692-5G APOSPC3692-25G
Alcool 4-fluoro-3-méthoxybenzylique 97%
Alcool 4-fluoro-3-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉FO₂
Poids moléculaire: 156.16 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272133
Numéro CAS: 128495-45-4