Imprimer
4,6-Difluorosalicylaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-6-hydroxybenzaldehyde
PC3686-1G PC3686-5G
APOSPC3686-1GEA 79.9 EUR
APOSPC3686-1G APOSPC3686-5G
4,6-Difluorosalicylaldehyde
4,6-Difluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701048
Numéro CAS: 136516-64-8