Imprimer
2,5-Difluoropyridine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3685-25G PC3685-5G
APOSPC3685-25GEA 125 EUR
APOSPC3685-25G APOSPC3685-5G
2,5-Difluoropyridine 96%
2,5-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Point d'ébullition: 115 °C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,274 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114191
Numéro CAS: 84476-99-3
UN: 1993
ADR: 3,III