Imprimer
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3671-1G PC3671-10G PC3671-5G
APOSPC3671-1GEA 125 EUR
APOSPC3671-1G APOSPC3671-10G APOSPC3671-5G
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Poids moléculaire: 303.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035862
Numéro CAS: 1031929-07-3