4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₈F₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10703517 Numéro CAS: 103962-21-6 |