Imprimer
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3661-1G PC3661-5G
APOSPC3661-1GEA 72.7 EUR
APOSPC3661-1G APOSPC3661-5G
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
Formule: C₁₅H₁₄FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01359589
Numéro CAS: 346725-04-0