3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇F₃O₃ Point de fusion: 140…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09025409 Numéro CAS: 53985-48-1 |