Imprimer
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 29 EUR
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
Poids moléculaire: 155.1 g/mol
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269596
Numéro CAS: 126162-38-7