Imprimer
1-(5-Fluoro-2-méthylphényl)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3654-1G PC3654-5G
APOSPC3654-1GEA 132 EUR
APOSPC3654-1G APOSPC3654-5G
1-(5-Fluoro-2-méthylphényl)pyrrolidine
1-(5-Fluoro-2-méthylphényl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₄FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878397
Numéro CAS: 1000339-32-1