Imprimer
1-(3-Chloro-4-fluorophényl)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3653-1G PC3653-5G
APOSPC3653-1GEA 132 EUR
APOSPC3653-1G APOSPC3653-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophényl)pyrrolidine
1-(3-Chloro-4-fluorophényl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₁ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878399
Numéro CAS: 1000339-33-2