Imprimer
Acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 151 EUR
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
Acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique 97%
Acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique
Formule: C₁₀H₉FO₃
Poids moléculaire: 196.18 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002793
Numéro CAS: 366-77-8
EINECS: 206-679-1