Imprimer
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3633-5G PC3633-100G PC3633-25G
APOSPC3633-5GEA 0 EUR
APOSPC3633-5G APOSPC3633-100G APOSPC3633-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₄BrNO
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174322
Numéro CAS: 58547-67-4