Imprimer

2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 316 EUR
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₄
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436032
Numéro CAS: 874289-58-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR