Imprimer
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3594-10G PC3594-5G PC3594-1G
APOSPC3594-10GEA 282 EUR
APOSPC3594-10G APOSPC3594-5G APOSPC3594-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741399
Numéro CAS: 1000339-54-7