Imprimer
α,α,α,3-Tétrafluorotoluène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3590-100G PC3590-250G PC3590-1KG PC3590-25G
APOSPC3590-100GEA 45.1 EUR
APOSPC3590-100G APOSPC3590-250G APOSPC3590-1KG APOSPC3590-25G
α,α,α,3-Tétrafluorotoluène 99%
Formule: C₇H₄F₄
Point d'ébullition: 101…102 °C
Densité: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000382
Numéro CAS: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II