Imprimer
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Methoxy-N-methyl 3-borono-4-fluorobenzamide
PC3588-1G PC3588-5G
APOSPC3588-1GEA 380 EUR
APOSPC3588-1G APOSPC3588-5G
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₄
Poids moléculaire: 227.0000 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436038
Numéro CAS: 874289-59-5