Imprimer
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-5-(pyrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC3581-1G PC3581-5G
APOSPC3581-1GEA 241 EUR
APOSPC3581-1G APOSPC3581-5G
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₃BFNO₃
Poids moléculaire: 237.0400 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436030
Numéro CAS: 874289-42-6