α,α,α,2-Tétrafluorotoluène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₄F₄ Point d'ébullition: 114…115 °C/750mmHg Point de fusion: –49 °C Densité: 1,293 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 17 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000374 Numéro CAS: 392-85-8 EINECS: 206-880-4 UN: 1993 ADR: 3,II |