Imprimer
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3579-1G PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA 136 EUR
APOSPC3579-1G APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₇BFNO₃
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436036
Numéro CAS: 874289-11-9