Imprimer
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3576-1G PC3576-5G
APOSPC3576-1GEA 277 EUR
APOSPC3576-1G APOSPC3576-5G
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₃
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436054
Numéro CAS: 874289-51-7