Imprimer
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3572-1G PC3572-5G
APOSPC3572-1GEA 0 EUR
APOSPC3572-1G APOSPC3572-5G
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₃
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436045
Numéro CAS: 874289-47-1