Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3571-1G PC3571-5G
APOSPC3571-1GEA 94.4 EUR
APOSPC3571-1G APOSPC3571-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₂
Point de fusion: 177…180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436051
Numéro CAS: 913835-64-0