Imprimer
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
PC3565-1G PC3565-5G
APOSPC3565-1GEA 258 EUR
APOSPC3565-1G APOSPC3565-5G
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₄
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436059
Numéro CAS: 913835-58-2