Imprimer
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Dimethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3564-1G PC3564-5G
APOSPC3564-1GEA 220 EUR
APOSPC3564-1G APOSPC3564-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₃
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436060
Numéro CAS: 874289-13-1