Imprimer
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Borono-4-fluorobenzoic acid
PC3563-1G PC3563-5G
APOSPC3563-1GEA 75.4 EUR
APOSPC3563-1G APOSPC3563-5G
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436065
Numéro CAS: 874219-59-7