Imprimer
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3557-5G PC3557-25G
APOSPC3557-5GEA 123 EUR
APOSPC3557-5G APOSPC3557-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
Formule: C₄HCl₃F₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094226
Numéro CAS: 56860-83-4